Principaux documents
282421
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-1-13C
99 atom % 13C
1 G
651.00 CHF
651.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
651.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
651.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
289 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i3+1
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-LBPDFUHNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable