Principaux documents
588598
Sigma-Aldrich
Caffeine-(3-methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC7H10N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
234-236.5 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)N([13CH3])c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i2+1
Clé InChI
RYYVLZVUVIJVGH-VQEHIDDOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable