Principaux documents
605492
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HO13CH2[13CH(OH)]413CH2OH
Poids moléculaire :
188.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
Pf
167-170 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-CRWJSTOYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4