Principaux documents
261416
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
99%
Synonyme(s) :
Chlorothymol
25 G
62.00 CHF
62.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
62.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHC6H2(Cl)(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
60-62 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 10%, clear to very slightly hazy, yellow
water: insoluble
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3
Clé InChI
KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Photocatalytic degradation of 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol has been investigated in water and in simulated soil washing wastes containing Brij 35 in the presence of TiO2 dispersions[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
M Davezza et al.
Environmental science and pollution research international, 20(5), 3224-3231 (2012-10-16)
The photocatalytic degradations of 4-chlorophenol (CP), 4-chloro-2-methylphenol (CMP), 4-chloro-3,5-dimethylphenol (CDMP) and 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol (CIMP) were investigated in water and in simulated soil washing wastes containing Brij 35 (polyoxyethylene(23)dodecyl ether) in the presence of TiO2 dispersions. A neat inhibition of substrate decomposition