Principaux documents
25649
Sigma-Aldrich
2,2,5,7,8-Pentamethyl-chromane-6-sulfonyl chloride
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,4-Dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, Pmc-Cl
1 G
336.00 CHF
336.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
336.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H19ClO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.82
Beilstein:
4488701
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
336.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
77-82 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H19ClO3S/c1-8-9(2)13(19(15,16)17)10(3)11-6-7-14(4,5)18-12(8)11/h6-7H2,1-5H3
Clé InChI
UXUOVYKDMGFUDU-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent to introduce the acid labile arginine side-chain protection Pmc[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
R. Ramage et al.
Tetrahedron, 47, 6353-6353 (1991)