Principaux documents
237345
Sigma-Aldrich
4-Propylaniline
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
pb
224-226 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7H,2-3,10H2,1H3
Clé InChI
OAPDPORYXWQVJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Oxidation of 4-propylaniline by peroxidase has been studied[1].
Application
4-Propylaniline has been used in the preparation of (E)-2-methyl-4-[(4-propylphenyl)diazenyl]phenol[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
(E)-2-Methyl-4-[(4-propylphenyl) diazenyl] phenol.
Albayrak C, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(9), o3733-o3733 (2007)
Studies in peroxidase action-XXV: Stereospecificity of peroxidase action.
Baker PB and Saunders BC.
Tetrahedron, 31(16), 1869-1871 (1975)