161306
1,8-Nonadiyne
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
55-55.5 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
−21 °C (lit.)
Densité
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C#CCCCCCC#C
InChI
1S/C9H12/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h1-2H,5-9H2
Clé InChI
DMOVPHYFYSASTC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup