Principaux documents
235237
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
99%
Synonyme(s) :
2-Chlorophenyl dichlorophosphate
25 G
89.90 CHF
89.90 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
89.90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
Cl2P(O)OC6H4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.43
Beilstein:
911009
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
89.90 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
pb
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4H
Clé InChI
VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate has been used in the preparation of:
  • mononucleotide building blocks[1]
  • oligonucleotides and oligonucleotide phosphorothioates in solution[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dealkylation of nucleoside arylmethyl 2-chlorophenyl phosphates: the 2, 4-dinitrobenzyl protecting group.
Christadoulou C and Reese CB.
Tetrahedron Letters, 24(9), 951-954 (1983)
A new approach to the synthesis of oligonucleotides and their phosphorothioate analogues in solution.
Reese CB and Song Q.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(21), 2787-2792 (1997)
Stereoselective chain elongation at C-3 of cysteine through 2,3-dihydrothiazoles, without racemization. Preparation of 2-amino-5-hydroxy-3-mercaptoalkanoic acid derivatives
Andre Jeanguenat and Dieter Seebach
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2291-2298 (1991)