218405
3-Octanol
99%
Synonyme(s) :
Ethyl pentyl carbinol
Produits recommandés
Densité de vapeur
~4.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
~1 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
174-176 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
154.4 °F
Point d'éclair (°C)
68 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter