666718
(S)-(+)-3-Octanol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.426
Point d'ébullition
174-176 °C
Densité
0.819 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCCC[C@@H](O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
NMRPBPVERJPACX-QMMMGPOBSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter