185175
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
77 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densité
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Clé InChI
DHGMDHQNUNRMIN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter