Principaux documents
15549
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ala-OH
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-N-methyl-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Beilstein:
2366513
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D −30±1°, c = 1% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Clé InChI
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable