Principaux documents
8.53082
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ala-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-N-Me-Ala-OH, N-α-t.-Boc-N-α-methyl-L-alanine
5 G
348.00 CHF
348.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
348.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
348.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
89-92 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](C)C(=O)O)(C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Clé InChI
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Description générale
Standard building block for introduction of alanine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-9002
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=0.5 in ethanol): -33.0 - -28.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.