Documents
130826
Sigma-Aldrich
3-Acetoxypyridine
99%
Synonyme(s) :
3-Pyridyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
92 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6(9)10-7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
QZDWODWEESGPLC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The addition of acetic acid to pyridynes and quinolynes.
Fleet GWJ et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 3948-3950 (1971)
Dao Feng Xiang et al.
Biochemistry, 53(21), 3476-3485 (2014-05-17)
The uncharacterized protein Rsp3690 from Rhodobacter sphaeroides is a member of the amidohydrolase superfamily of enzymes. In this investigation the gene for Rsp3690 was expressed in Escherichia coli and purified to homogeneity, and the three-dimensional structure was determined to a