11318
5-Amino-1-pentanol solution
50% in H2O
About This Item
Produits recommandés
Concentration
50% in H2O
pb
122 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
NCCCCCO
InChI
1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Clé InChI
LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter