Principaux documents
733121
Sigma-Aldrich
N-Ethyldiethanolamine-1,1,1′,1′−d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2N(CH2CD2OH)2
Poids moléculaire :
137.21
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
pb
246-252 °C (lit.)
Pf
-50 °C (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)CN(CC)CC([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3/i5D2,6D2
Clé InChI
AKNUHUCEWALCOI-NZLXMSDQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
255.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
124 °C - closed cup