Merck
HomeAnwendungen der PolymerasekettenreaktionOligoEvaluator™ für Tm Berechnung & Primer-Analyse
OligoEvaluator™ für Tm Berechnung & Primer-Analyse
OligoEvaluator™ für DNA- oder RNA-Primer
OligoEvaluator ist ein Werkzeug für die Primeranalyse von Oligonukleotiden. Mit ihm werden die Sekundärstruktur, die Primer-Dimer-Bildung und die physikalischen Eigenschaften von Oligonukleotiden analysiert. 
Wir freuen uns, den OligoEvaluator™ anbieten zu können, unseren Online-Rechner für Oligonukleotidsequenzen, der Primer-Analysewerte für die PCR liefert:
  • Anzahl Basen
  • Molekulargewicht
  • Extinktionskoeffizient
  • Oligotyp
  • µg/OD bei 260 nm
  • Länge (Basenpaare)
  • Primer-Schmelztemperatur Tm (°C)
  • GC-Gehalt %
  • GC-Klemme
  • Lauflänge (bp)
  • Sekundärstruktur
  • Primer-Dimer-Prüfung
  • BLAST-Sequenz-Link
Der OligoEvaluator™ ist einfach zu bedienen: DNA oder RNA auswählen, die Sequenz einfügen und auf Calculate (Berechnen) klicken, damit das OligoEvaluator™ Tool Werte ausgibt. Alle berichteten Eigenschaften können in eine praktische Excel-Vorlage exportiert werden.
Oligoeigenschaften, Resuspension & Verdünnung verarbeiten
Der OligoEvaluator™ besteht aus drei Modulen. Wählen Sie Analyse, um die vollständigen Eigenschaften von bis zu 10 Primern gleichzeitig zu betrachten. Resuspension und Verdünnung sind im OligoEvaluator™ separate Berechnungsmodule.
ModuleLeistungsmerkmale
AnalyseGeben Sie bis zu 10 Sequenzen gleichzeitig ein und das Tool liefert Werte für alle wichtigen physikalischen Eigenschaften, wie Molekulargewicht, Schmelztemperatur, Sekundärstruktur und Primer-Dimer-Bildung (Sekundärstruktur- und Primer-Dimer-Bildungsinformationen werden in einem einfach zu interpretierenden Textformat bereitgestellt, wie z. B. secondary structure--strong (Sekundärstruktur--stark))
Resuspension.Geben Sie die Menge, die gewünschte Konzentration und das Molekulargewicht ein und das Tool gibt die Wasser- oder Puffermenge aus, die für das Resuspendieren eines trockenen Oligonukleotids erforderlich ist
VerdünnungGeben Sie die Stammkonzentration (Resuspension), das gewünschte Endvolumen und die gewünschte Endkonzentration ein und das Tool gibt das für die Verdünnung erforderliche Volumen der Stammlösung aus
Erweiterte Funktionen des Rechners
MerkmalBeschreibung
ReaktionsbedingungenÜberprüfung der Sekundärstrukturanalyse und der Bildung von Primer-Dimeren, um problematische Faltungen zu erkennen
BLAST-SucheAuf Sequenzhomologie des Oligonukleotids prüfen
Reaktionsbedingungen
Im OligoEvaluator™ Rechner verwendete Definitionen und Werte
ParameterWert
OligokonzentrationStandardwert = 250,0 nM.
Monovalente IonenkonzentrationDies ist die Konzentration aller einwertigen Ionen, wie z. B. K+, die im Reaktionsgemisch vorhanden sind. K+ begünstigt die Hybridisierung, indem es die Ladungsabstoßung zwischen den negativ geladenen Primern und den Template-Grundgerüsten verringert.
Standardwert = 100,0 mM.
Ionenkonzentration freies Mg++Dies ist die Konzentration von Mg2+ (Magnesiumionen) im Reaktionsgemisch. Mg2+ ist ein Cofaktor, der von thermostabilen DNA-Polymerasen benötigt wird.
Standardwert = 5,0 mM.
Gesamt-Na[+] ÄquivalentDas Natriumäquivalent wird wie folgt berechnet:
[Na+] = Monovalente Ionenkonzentration + 4 × (Freies Mg2+1/2 (alle in Molarität)
Standardwert = 382,84 mM
Temperatur für die Berechnung der freien EnergieSie wird zur Berechnung der freien Gibbs-Energie (ΔG) in der Formel verwendet: ΔG = ΔH - T ΔS.
Der Standardwert = 25,0 °C (298 K).
Wie wird die Hybridisierungstemperatur eines Primers berechnet?
Der OligoEvaluator™ liefert Schmelztemperaturen für Oligos. Geben Sie einfach Ihre Sequenz in das Analysemodul des Rechners ein und Sie finden die Tm in der siebten Spalte. Die Hybridisierungstemperatur soll in der Regel einige Grad unter dem Tm Wert liegen. Ausführlichere Informationen zur Schmelztemperatur finden Sie in unserem Artikel über die Schmelztemperatur von Oligonukleotiden.
Produkte
Bitte entschuldigen Sie, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten
Network error: Failed to fetch