Buffer Reference Center
- Tabelle der pH-Bereiche ausgewählter biologischer Puffer (25 °C, 0,1 M)
- Pufferherstellung Tris- oder Trizma® – pH-Wert im Vergleich zu Temperatur
- Herstellung von Phosphatpuffer – 0.2 M Lösung
- Pufferherstellung Citronensäure – Na2HPO4, pH 2,6–7,6
- Pufferherstellung Citronensäure – Natriumcitrat, pH 3,0-6,2
- Pufferherstellung Natriumacetat – Essigsäure, pH 3,7-5,6
- Pufferherstellung Na2HPO4 – NaH2PO4, pH 5,8-8,0 bei 25 °C
- Pufferherstellung Imidazol (Glyoxalin) – HCl, pH 6,2-7,8 bei 25 °C
- Pufferherstellung Natriumcarbonat – Natriumbicarbonat, pH 9,2-10,8
- Formeln und Gleichungen für die Pufferherstellung
Die Wahl des richtigen biologischen Puffers
Wählen Sie einen Puffer auf der Grundlage Ihrer pH-Anforderungen sowie des pKa-Werts, einem Maß für die Säurestärke, das den pH-Wert, die Konzentration und die Temperatur berücksichtigt. Darüber hinaus sind die gesetzlichen Vorschriften und Reinheitsanforderungen für Ihre Anwendung zu berücksichtigen. Die folgenden Tabellen unterstützen Sie bei der Herstellung vieler gängiger Pufferlösungen anhand von pH-Wert und pKa.
Zusätzlich zu den nachstehenden Tabellen haben wir mehrere Pufferrezepturenrechner entwickelt, die Sie bei der Herstellung Ihrer Puffer unterstützen.
TBE und TAE für die Gelelektrophorese verfügen über etwas aufwändigere Rezepturen. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts.
Was sind Pufferqualitäten?
Die Pufferqualität gibt die Qualität und den Grad der Verunreinigung an, die für die verschiedenen Verwendungen geeignet sind. Wir bieten sechs verschiedene Pufferqualitäten an, die für den allgemeinen Laborgebrauch, die pharmazeutische Endformulierung und -herstellung sowie für dazwischen liegende Anwendungen geeignet sind, bei denen Spurenmetalltests oder Materialien mit einem bestimmten Reinheitsgrad erforderlich sind.
Nutzbare pH-Bereiche ausgewählter biologischer Puffer Tabelle (25 °C, 0,1 M) |
---|
Pufferherstellung Na2HPO4 – NaH2PO4, pH 5,8-8,0 bei 25 °C1
Na2HPO4 • 2H2O, MW 178,05; 0.2 M enthält 35,61 g/L. Na2HPO4 • 12H2O, MW 358,22; 0.2 M enthält 71,64 g/l. NaH2PO4 • H2O, MW 138,01; 0.2 M enthält 27,6 g/l. NaH2PO4 • 2H2O, MW 156,03; 0.2 M enthält 31.21 g/l.
x ml 0.2 M Na2HPO4, y ml 0.2 M NaH2PO4; verdünnt zu 100 ml mit H2O
Literatur