HPLC Analysis of Bupivacaine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2, Formate Mobile Phase
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Anwendung
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium formate, pH 4.1; [B] methanol; (5:95, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
20 °C
detector
UV, 220 nm