Sulfa-Medikamente
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase
[A] methanol; [B] water with 1% acetic acid (20:80, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
20 °C
detector
UV, 254 nm