Merck
HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T application for HPLC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Astec® CHIROBIOTIC® T Chirale HPLC-Säule
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
(±)-Sotalol -hydrochlorid
≥98% (TLC), powder
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
15 mM ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm