BSA, Carboxyamido-methyliert, Tryptischer Verdau
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
Discovery RP-AmideC16, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (505013)
mobile phase
[A] 0.1% TFA, 1% acetonitrile in water; [B] 0.1% TFA, 40% acetonitrile
gradient
0-100% B in 130 min
flow rate
1 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 215 nm