PCB-Kongenere im Flusssediment
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPME-Faser
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS)
100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, plain red hubCONDITIONS
sample/matrix
5 g stream sediment, downstream from industrial sites
SPME fiber
PDMS, 100 μm (57300-U) (57300-U)
extraction
headspace, 90 °C/30 min
desorption process
280 °C/2 min, splitless
column
SPB®-Octyl, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24218-U)
oven
50 °C/1 min at 10 °C/min to 150 °C/0 min
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany