Merck
Flüchtige Verbindungen
Flüchtige Verbindungen suitable for GC, application for SPME
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPB®-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 μm
SPME-Faser
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS)
100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, plain red hub
CONDITIONS
SPME fiber
polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction
5 min immersed in water with rapid stirring
column
SPB-1, 10 m × 0.20 mm I.D., 1.2 μm (24134-U)
oven
40 °C ( 0.75 min) to 160 °C at 20 °C/min
inj. temp.
230 °C, splitless (closed 3 min)
detector
FID, 260 °C
carrier gas
helium, 40 cm/sec
sample
50ppb each analyte in 1.8 mL saturated salt water
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany