Merck
GC Analysis of FAMEs in B20 Biodiesel (Soy Source) on Omegawax
GC Analysis of FAMEs in B20 Biodiesel (Soy Source) on Omegawax suitable for GC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Omegawax GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Omegawax Säulenprüfmischung
50 μg/mL in hexane, analytical standard
CONDITIONS
column
Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24136)
oven
50 °C, 13 °C/min to 270 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 270 °C
detector
helium, 40 cm/sec
injection
1 μL 100:1 split
liner
4 mm I.D. FocusLiner inlet liner (no taper)
sample
B20 biodiesel (soy source) diluted 1:20 in n-hexane
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
null