Permanentgase und leichte Kohlenwasserstoffe
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
Supel-Q PLOT, 30 m × 0.53 mm I.D. (25462)
oven
35 °C (3 min), 16 °C/min to 250 °C
inj. temp.
200 °C
detector
TCD, 250 °C
carrier gas
helium, 3 mL/min
injection
0.1 μL
sample
9-Component permanent gas a light hydrocarbon standard, each analyte at 1.0% in nitrogen