Merck
Flüchtige Verbindungen nach US EPA Method 524.2
Flüchtige Verbindungen nach US EPA Method 524.2 suitable for GC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
VOCOL® Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 105 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
CONDITIONS
sample
10 ppb each component in 5 mL water
purge trap
VOCARB 3000 (21066-U)
purge
40 mL/min for 11 min
dry purge
3 min
desorption process
250 °C for 4 min
bake
280 °C for 10 min
column
VOCOL, 105 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm (25358)
oven
35 °C (10 min), 4 °C/min to 200 °C (10 min)
scan range
m/z = 35-260 at 0.6 scan/sec
carrier gas
helium, 10 mL/min
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany