Fettsäuremethylester
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
SP-2330, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.20 μm (24019)
oven
200 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 20 cm/sec @ 200 °C
injection
0.5 μL, split 100:1
sample
FAMEs from a natural source dissolved in chloroform
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC