GC Analysis of FAMEs in Human Plasma on Equity-1
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
Equity-1, 30 m x 0.25 mm I.D., x 0.25 μm (28046-U)
column
SUPELCOWAX 10, 0.95 m x 0.10 mm x 0.10 μm
oven
180 °C, 3 °C/min to 280 °C (10 min)
detector
FID
carrier gas
hydrogen, 75.3 kPa, constant