Wichtige Dokumente
265497
Aluminiumoxid
powder, primarily α phase, ≤10 μm avg. part. size, 99.5% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminiumoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.5% trace metals basis
Form
powder
Durchschnittliche Teilgröße
≤10 μm
mp (Schmelzpunkt)
2040 °C (lit.)
SMILES String
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)