Wichtige Dokumente
V900690
2-Nitro-benzoesäure
Vetec™, reagent grade, 94%
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
94%
mp (Schmelzpunkt)
146-148 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)