Merck
V900650
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorbenzaldehyd
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.10
Beilstein:
1935273
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
82-84 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-17 °C (lit.)
Dichte
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChIKey
SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)