Wichtige Dokumente
V900644
1-(2-Hydroxyethyl)piperidin
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
2-Piperidino-ethanol
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4804 (lit.)
bp
199-202 °C (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
InChIKey
KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)