Merck
V900611
Sigma-Aldrich
Dimethylisophthalat
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,3-(CO2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
Beilstein:
1912251
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
6.8 (vs air)
Dampfdruck
93.7 mmHg ( 208 °C)
Produktlinie
Vetec
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
64-68 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
343.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
173 °C - closed cup