Merck
V900355
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin -dihydrochlorid Hydrat
Vetec, reagent grade, ≥98%
Synonym(e):
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetramethyl-biphenyl -dihydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.27 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
≥98%
Löslichkeit
acetic acid: water (1:2): 0.1 g/5mL, clear to slightly hazy
SMILES String
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChIKey
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Nicht krebserregender Ersatz für Benzidin.
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)