Wichtige Dokumente
V900070
Calciumbromid Hydrat
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
powder or chunks
pH-Wert
5 (20 °C, 50 g/L)
SMILES String
[H]O[H].Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
NQMKEZBQFUTOQC-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)