V900030
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualität
reagent grade
Dampfdruck
1 mmHg ( 100 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH-Wert
2.5-3.5 (20 °C)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤100 ppm
Pb: ≤50 ppm
SMILES String
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Lungs
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable