Wichtige Dokumente
V900014
Pyrogallol
Vetec™, reagent grade
Synonym(e):
1,2,3-Trihydroxybenzen, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogalussäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 167.7 °C)
Produktlinie
Vetec™
Form
solid
dilution
(for analytical testing)
bp
309 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
133-134 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChIKey
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?