Merck
V800353
Sigma-Aldrich
Kieselgel
Type H, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
PubChem Substanz-ID:
Typ
Type H
Produktlinie
Vetec
Form
powder
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)