Merck
V000538
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-carbonat, basisch
basic, 52-56%
Synonym(e):
Kupfer(II)-hydroxidcarbonat
About This Item
Lineare Formel:
CuCO3 · Cu(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
52-56%
SMILES String
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChIKey
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)