1708729
USP
Valproinsäure-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Allyl-4-pentensäure, Diallyl-essigsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
valproic acid
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O(CC=C)C(=O)CCC=C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-8(9)10-7-4-2/h3-4H,1-2,5-7H2
InChIKey
KIMFDBOZBIWTFM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)