Wichtige Dokumente
1643565
USP
Temozolomid-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Methyl-1,1-diphenylharnstoff, N-Methyl-N′,N′-diphenyl-harnstoff
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
temozolomide
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
172-174 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
InChIKey
IMFYAZJNDOZIFV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)