1639003
USP
N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)acetamid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N1-Acetylsulfisoxazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfisoxazole acetyl
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[S](=O)(=O)(N(c2[o]nc(c2C)C)C(=O)C)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C13H15N3O4S/c1-8-9(2)15-20-13(8)16(10(3)17)21(18,19)12-6-4-11(14)5-7-12/h4-7H,14H2,1-3H3
InChIKey
JFNWFXVFBDDWCX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)