1620220
USP
Stavudin-Systemeignungsmischung
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
stavudine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)