1607200
USP
Safloröl
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Saflorsamenöl aus Carthamus tinctorius Samen
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
safflower oil
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)