1548134
USP
Kaliumbicarbonat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Kaliumhydrogencarbonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
potassium bicarbonate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable