1510947
USP
Perindopril-verwandte Verbindung F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(αS,3S,5aS,9aS,10aS)-Decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propylpyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-essigsäure-ethylester, (S)-2-{(3S,5aS,9aS,10aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}-pentansäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
perindopril
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H30N2O4/c1-4-8-15(19(24)25-5-2)20-12(3)17(22)21-14-10-7-6-9-13(14)11-16(21)18(20)23/h12-16H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-/m0/s1
InChIKey
BSZZSBSELAVBAG-QXKUPLGCSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Perindopril Erbumine
- Perindopril Erbumine Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable