Wichtige Dokumente
PHR3078
Perindopril-verwandte Verbindung A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
L-Octahydroindol-2-carbonsäure, (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indol-2-carbonsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1510890
API-Familie
perindopril
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
259-260 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2N1
InChI
1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7-,8-/m0/s1
InChIKey
CQYBNXGHMBNGCG-FXQIFTODSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)