Wichtige Dokumente
1482003
USP
Oxandrolon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
17β-Hydroxy-17α-methyl-2-oxa-5α-androstan-3-one, 8075CB, NSC 67068, Oxandren, Provitar, SC 11585, Vasorome
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxandrolone
Hersteller/Markenname
USP
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)OC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C19H30O3/c1-17-11-22-16(20)10-12(17)4-5-13-14(17)6-8-18(2)15(13)7-9-19(18,3)21/h12-15,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1
InChIKey
QSLJIVKCVHQPLV-PEMPUTJUSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)