1479064
USP
Orphenadrin-verwandte Verbindung F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Methyldiphenhydramin -citrat (Salz), N,N-Dimethyl-2-[phenyl(p-tolyl)-methoxy]ethanamin-citrat, p-Methyldiphenhydramin -citrat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
orphenadrine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H23NO/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3
InChIKey
PJUYQWIDNIAHIZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable